6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-6-(propylamino)pyrimidine
OR11551-1G
OR11551-10G
OR11551-5G
APOSOR11551-1GEA
102
EUR
APOSOR11551-1G
APOSOR11551-10G
APOSOR11551-5G
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine 97%
6-Chloro-N-propyl-4-pyrimidinamine
Formel:
C₇H₁₀ClN₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09475893 CAS-Nummer: 941294-33-3 |