7-Methoxy-4-methylcumarin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1151-25G OR1151-5G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 48.6 EUR
APOSOR1151-25G APOSOR1151-5G APOSOR1151-100G
7-Methoxy-4-methylcumarin
7-Methoxy-4-methylcumarin
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009773
CAS-Nummer: 2555-28-4