4-Chlor-o-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-2-methoxyaniline
OR11504-5G
OR11504-1G
APOSOR11504-5GEA
49.3
EUR
APOSOR11504-5G
APOSOR11504-1G
4-Chlor-o-anisidin 98%
4-Chlor-o-anisidin
Formel:
C₇H₈ClNO Siedepunkt: 260 °C Schmelzpunkt: 48…53 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06801386 CAS-Nummer: 93-50-5 EINECS: 202-251-3 |