4-Amino-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 60.1 EUR
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
4-Amino-m-toluylsäure 98%
4-Amino-m-toluylsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Schmelzpunkt: 168…173 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007736
CAS-Nummer: 2486-70-6