3-(Chlormethyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11476-5G OR11476-1G OR11476-25G
APOSOR11476-5GEA 79.9 EUR
APOSOR11476-5G APOSOR11476-1G APOSOR11476-25G
3-(Chlormethyl)phenylboronsäure 98%
3-(Chlormethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BClO₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09475872
CAS-Nummer: 957035-15-3