3-Brom-5-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-5-chlorobenzonitile
OR11380-10G OR11380-1G OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA 40.6 EUR
APOSOR11380-10G APOSOR11380-1G APOSOR11380-5G
3-Brom-5-chlorbenzonitril
3-Brom-5-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Schmelzpunkt: 70.7…71.1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200840
CAS-Nummer: 304854-55-5
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III