2-Methoxy-5-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 43.5 EUR
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
2-Methoxy-5-methylbenzonitril 98%
2-Methoxy-5-methylbenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Schmelzpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03428590
CAS-Nummer: 3556-60-3
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III