6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
OR11311-100G OR11311-25G
APOSOR11311-100GEA 0 EUR
APOSOR11311-100G APOSOR11311-25G
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon 97+%
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Flammpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006041
CAS-Nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2