3'-Hydroxyacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11287-100G
OR11287-25G
APOSOR11287-100GEA
37.7
EUR
APOSOR11287-100G
APOSOR11287-25G
3'-Hydroxyacetophenon
3'-Hydroxyacetophenon
Formel:
C₈H₈O₂ Schmelzpunkt: 95…95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002298 CAS-Nummer: 121-71-1 EINECS: 204-494-0 |