2,6-Xylidin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-m-xylene, 2,6-Dimethylaniline

OR11273-1KG OR11273-500G
APOSOR11273-1KGEA 87 EUR
APOSOR11273-1KG APOSOR11273-500G
2,6-Xylidin
2,6-Xylidin
Formel: C₈H₁₁N
Molekulargewicht: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 214 °C/739mmHg
Schmelzpunkt: 44540 °C
Dichte: 0.984 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007747
CAS-Nummer: 87-62-7
EINECS: 201-758-7
UN-Nummer: 1711
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10217

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR