2,6-Dichlorpurin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11256-25G OR11256-100G
APOSOR11256-25GEA 31.6 EUR
APOSOR11256-25G APOSOR11256-100G
2,6-Dichlorpurin
2,6-Dichlorpurin
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077725
CAS-Nummer: 5451-40-1
EINECS: 226-681-6