2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dimethoxybenzeneboronic acid, (2,3-Dimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,3-dimethoxyphenyl)borane
OR11253-5G
OR11253-10G
APOSOR11253-5GEA
21.9
EUR
APOSOR11253-5G
APOSOR11253-10G
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₄ Schmelzpunkt: 67…71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683112 CAS-Nummer: 40972-86-9 |