Trithiocyanursäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11248-100G OR11248-500G
APOSOR11248-100GEA 58 EUR
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanursäure 98%
Trithiocyanursäure
Formel: C₃H₃N₃S₃
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006052
CAS-Nummer: 638-16-4