Bis(4-methoxyphenyl)disulfid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Bis(4-methoxyphenyl)disulphane
OR11235-1G
OR11235-25G
OR11235-5G
APOSOR11235-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11235-1G
APOSOR11235-25G
APOSOR11235-5G
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid 99%
Bis(4-methoxyphenyl)disulfid
Formel:
C₁₄H₁₄O₂S₂ Siedepunkt: 200 °C/3mmHg Schmelzpunkt: 40…45 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041358 CAS-Nummer: 5335-87-5 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...