3-Methyl-2-nitroanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
OR11213-10G
OR11213-25G
OR11213-5G
APOSOR11213-10GEA
31.9
EUR
APOSOR11213-10G
APOSOR11213-25G
APOSOR11213-5G
3-Methyl-2-nitroanisol 97%
3-Methyl-2-nitroanisol
Formel:
C₈H₉NO₃ Siedepunkt: 170 °C/35mmHg Schmelzpunkt: 48…52 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007179 CAS-Nummer: 5345-42-6 EINECS: 226-295-8 |