3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[3,5-Dichloro-4-oxopyridin-1(4H)-yl]acetic acid
OR11204-250G
OR11204-50G
APOSOR11204-250GEA
66.7
EUR
APOSOR11204-250G
APOSOR11204-50G
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₃ Schmelzpunkt: 239…241 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02180547 CAS-Nummer: 56187-37-2 |