α-Iod-4-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 114 EUR
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iod-4-nitrotoluol
α-Iod-4-nitrotoluol
Formel: C₇H₆INO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 3145-86-6