2-(Chlormethyl)-5-methylbenzoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR111202-5G OR111202-1G
APOSOR111202-5GEA 227 EUR
APOSOR111202-5G APOSOR111202-1G
2-(Chlormethyl)-5-methylbenzoxazol
2-(Chloromethyl)-5-methylbenzoxazole
Formel: C₉H₈ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07366537
CAS-Nummer: 41014-44-2