Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR111056-1G OR111056-5G
APOSOR111056-1GEA 212 EUR
APOSOR111056-1G APOSOR111056-5G
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Ethyl-4-{2-[4-(tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]ethoxy}benzoate
Formel: C₂₀H₃₀N₂O₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11100098
CAS-Nummer: 1216410-07-9