1H-Indole-2-carbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR111006-1G
OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA
241
EUR
APOSOR111006-1G
APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₆ClNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09833544 CAS-Nummer: 58881-45-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |