1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11085-100G
OR11085-25G
OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA
128
EUR
APOSOR11085-100G
APOSOR11085-25G
APOSOR11085-5G
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol 98%
1-Brom-5-chlor-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₃BrClI Molekulargewicht: 317.35 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00672944 CAS-Nummer: 31928-44-6 |