5-Aminobenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1H-benzimidazole
OR110728-1G
OR110728-5G
APOSOR110728-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110728-1G
APOSOR110728-5G
5-Aminobenzimidazole
5-Aminobenzimidazole
Formel:
C₇H₇N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00465258 CAS-Nummer: 934-22-5 |