2'-Hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
OR11070-1KG OR11070-500G
APOSOR11070-1KGEA 142 EUR
APOSOR11070-1KG APOSOR11070-500G
2'-Hydroxyacetophenon 98%
2'-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 90…92 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 44350 °C
Dichte: 1.131 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002219
CAS-Nummer: 118-93-4
EINECS: 204-288-0