Ethyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}glycinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
OR110664-100G OR110664-25G OR110664-5G
APOSOR110664-100GEA 389 EUR
APOSOR110664-100G APOSOR110664-25G APOSOR110664-5G
Ethyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}glycinat
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formel: C₉H₁₇NO₄
Molekulargewicht: 203.2 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663720
CAS-Nummer: 14719-37-0