2-Amino-5-chlorchinazolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 282 EUR
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chlorchinazolin
2-Amino-5-chloroquinazoline
Formel: C₈H₆ClN₃
Schmelzpunkt: 249…252 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00974335
CAS-Nummer: 190273-70-2