4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11038-100G OR11038-500G OR11038-250G
APOSOR11038-100GEA 161 EUR
APOSOR11038-100G APOSOR11038-500G APOSOR11038-250G
4-Brom-3,5-dihydroxybenzoesäure 98%
4-Bromo-3,5-dihydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₅BrO₄
Schmelzpunkt: 268…276 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002513
CAS-Nummer: 16534-12-6
EINECS: 240-606-4