2,6-Dichlorpyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR11034-100G
OR11034-250G
OR11034-25G
APOSOR11034-100GEA
26.1
EUR
APOSOR11034-100G
APOSOR11034-250G
APOSOR11034-25G
2,6-Dichlorpyrazin 98%
2,6-Dichloropyrazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Schmelzpunkt: 53…56 °C Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006125 CAS-Nummer: 4774-14-5 EINECS: 225-316-8 |