2-Hydrazino-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydrazinyl-5-nitropyridine
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 34.8 EUR
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
Schmelzpunkt: 209…210 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00118332
CAS-Nummer: 6343-98-2