Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR110265-1G OR110265-5G
APOSOR110265-1GEA 21.5 EUR
APOSOR110265-1G APOSOR110265-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052747
CAS-Nummer: 37619-24-2