1-Methyl-6-nitro-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110173-1G
OR110173-5G
APOSOR110173-1GEA
21.9
EUR
APOSOR110173-1G
APOSOR110173-5G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazol
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel:
C₈H₇N₃O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00456124 CAS-Nummer: 6850-23-3 |