5-(Chlormethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol

Lieferant: Apollo Scientific

OR110030-1G OR110030-250MG
APOSOR110030-1GEA 0 EUR
APOSOR110030-1G APOSOR110030-250MG
5-(Chlormethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
5-(Chloromethyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 57238-76-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR