Ethyl-4-iodbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 23.2 EUR
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Ethyl-4-iodbenzoat 98%
Ethyl-4-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Siedepunkt: 281…283 °C
Dichte: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017344
CAS-Nummer: 51934-41-9