Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6,7,9,10,12,13,15,16,23,24,26,27,29,30,32,33-Hexadecahydrodibenzo[b,q][1,4,7,10,13,16,19,22,25,28]decaoxacyclotriacontine, Dibenzo-30-crown-10-ether
OR10923-1G OR10923-5G
APOSOR10923-1GEA 188 EUR
APOSOR10923-1G APOSOR10923-5G
Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan)
Dibenzo-30-krone-10 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28-decaoxacyclotriacontan)
Formel: C₂₈H₄₀O₁₀
Schmelzpunkt: 104…108 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054624
CAS-Nummer: 17455-25-3