3,4-Dichlorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10910-100G OR10910-500G
APOSOR10910-100GEA 85.7 EUR
APOSOR10910-100G APOSOR10910-500G
3,4-Dichlorbenzonitril 98%
3,4-Dichlorbenzonitril
Formel: C₇H₃Cl₂N
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016379
CAS-Nummer: 6574-99-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III