2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10904-5G OR10904-25G OR10904-100G
APOSOR10904-5GEA 21.9 EUR
APOSOR10904-5G APOSOR10904-25G APOSOR10904-100G
2,5-Dichlorbenzaldehyd 98%
2,5-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00156140
CAS-Nummer: 6361-23-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR