2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Methylsulphonylamino)phenylacetic Acid
OR10894-1G OR10894-5G
APOSOR10894-1GEA 174 EUR
APOSOR10894-1G APOSOR10894-5G
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid 97+%
2-(4-Methanesulphonamidophenyl)acetic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411195
CAS-Nummer: 56205-88-0
UN-Nummer: 1759
ADR: 8,III