(4-Aminophenyl)essigsäureethylester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10871-100G
OR10871-25G
APOSOR10871-100GEA
157
EUR
APOSOR10871-100G
APOSOR10871-25G
(4-Aminophenyl)essigsäureethylester 98%
(4-Aminophenyl)essigsäureethylester
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017569 CAS-Nummer: 5438-70-0 |