4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Ethoxyphenylazo)-1,3-phenylenediamine Monohydrochloride, Ethoxy Red, 4-(4-Ethoxyphenylazo)-m-phenylenediamine
OR10870-10G OR10870-1G OR10870-5G
APOSOR10870-10GEA 226 EUR
APOSOR10870-10G APOSOR10870-1G APOSOR10870-5G
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
4-Ethoxychrysoidine hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₆N₄O
Schmelzpunkt: 215 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042023
CAS-Nummer: 2313-87-3
EINECS: 219-010-3