3,4-Epoxytetrahydrofuran
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10868-1G OR10868-25G OR10868-5G
APOSOR10868-1GEA 21.5 EUR
APOSOR10868-1G APOSOR10868-25G APOSOR10868-5G
3,4-Epoxytetrahydrofuran
3,4-Epoxytetrahydrofuran
Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 144 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800639
CAS-Nummer: 285-69-8
EINECS: 206-006-1
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III