4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10864-1G OR10864-500MG
APOSOR10864-1GEA 180 EUR
APOSOR10864-1G APOSOR10864-500MG
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
4-[(Dimethylcarbamoyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
Molekulargewicht: 208.22 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411197
CAS-Nummer: 91880-51-2