4-Chlor-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1082-100G
OR1082-25G
OR1082-10G
APOSOR1082-100GEA
81.2
EUR
APOSOR1082-100G
APOSOR1082-25G
APOSOR1082-10G
4-Chlor-2-iodanilin
4-Chlor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Schmelzpunkt: 39…43 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01863737 CAS-Nummer: 63069-48-7 EINECS: 263-839-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |