Tetraethylmethylenbisphosphonat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Tetraethyl methylenediphosphonate, Tetraethyl methylenebis(phosphonate)

OR10799-1G OR10799-25G OR10799-5G
APOSOR10799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10799-1G APOSOR10799-25G APOSOR10799-5G
Tetraethylmethylenbisphosphonat 97%
Tetraethylmethylenbisphosphonat
Formel: C₉H₂₂O₆P₂
Siedepunkt: 171…174 °C
Dichte: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039887
CAS-Nummer: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR