3-Chloranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Chloro-3-methoxybenzene
OR1078-250G OR1078-50G OR1078-1KG
APOSOR1078-250GEA 106 EUR
APOSOR1078-250G APOSOR1078-50G APOSOR1078-1KG
3-Chloranisol
3-Chloranisol
Formel: C₇H₇ClO
Molekulargewicht: 142.58 g/mol
Siedepunkt: 193 °C
Dichte: 1.164 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000591
CAS-Nummer: 2845-89-8
EINECS: 220-642-7