Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl acetylmethylphosphonate
OR10776-100G OR10776-25G OR10776-5G
APOSOR10776-100GEA 219 EUR
APOSOR10776-100G APOSOR10776-25G APOSOR10776-5G
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat 97+%
Dimethyl(2-oxopropyl)phosphonat
Formel: C₅H₁₁O₄P
Siedepunkt: 76…79 °C/3mmHg
Dichte: 1.202 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008769
CAS-Nummer: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5