4-Brom-2,6-dimethylanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1075-100G OR1075-25G
APOSOR1075-100GEA 79.9 EUR
APOSOR1075-100G APOSOR1075-25G
4-Brom-2,6-dimethylanisol
4-Brom-2,6-dimethylanisol
Formel: C₉H₁₁BrO
Molekulargewicht: 215.09 g/mol
Siedepunkt: 117…120 °C/13mmHg
Dichte: 1.347 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143259
CAS-Nummer: 14804-38-7