Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10715-100G
OR10715-25G
APOSOR10715-100GEA
55.1
EUR
APOSOR10715-100G
APOSOR10715-25G
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat 97%
Diethyl(hydroxymethyl)phosphonat
Formel:
C₅H₁₃O₄P Siedepunkt: 124…126 °C/3mmHg Dichte: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014418 CAS-Nummer: 3084-40-0 EINECS: 221-391-6 |