Triethylphosphonoacetat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl [(ethoxycarbonyl)methyl]phosphonate
OR10710-100G
OR10710-1KG
OR10710-500G
APOSOR10710-100GEA
29
EUR
APOSOR10710-100G
APOSOR10710-1KG
APOSOR10710-500G
Triethylphosphonoacetat
Triethylphosphonoacetat
Formel:
C₈H₁₇O₅P Siedepunkt: 260…262 °C Schmelzpunkt: –24 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 105 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009177 CAS-Nummer: 867-13-0 EINECS: 212-757-6 UN-Nummer: 3082 ADR: 9+EHS,III |