4-tert-Butylthiophenol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol

OR10686-25G OR10686-5G OR10686-1G
APOSOR10686-25GEA 94.4 EUR
APOSOR10686-25G APOSOR10686-5G APOSOR10686-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formel: C₁₀H₁₄S
Siedepunkt: 238 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022067
CAS-Nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR