1,4-Butylendiphosphonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Butanediphosphonic acid, 1,4-Butanediphosphonicacid
OR10676-1G
OR10676-250MG
APOSOR10676-1GEA
58
EUR
APOSOR10676-1G
APOSOR10676-250MG
1,4-Butylendiphosphonsäure
1,4-Butylendiphosphonsäure
Formel:
C₄H₁₂O₆P₂ Schmelzpunkt: 221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01631212 CAS-Nummer: 4671-77-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |