(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10664-100G OR10664-250G OR10664-500G OR10664-1KG
APOSOR10664-100GEA 21.9 EUR
APOSOR10664-100G APOSOR10664-250G APOSOR10664-500G APOSOR10664-1KG
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel: C₂₀H₂₀ClOP
Schmelzpunkt: 185…195 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011800
CAS-Nummer: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III